Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer for Bisulfite Conversion Kit (concentrated)
Lavez l’ADN lié pour éliminer tout contaminant de l’ADN modifié. Le tampon de lavage (concentré) Thermo Scientific™ EpiJET™ est un composant du kit de conversion au bisulfate EpiJET™ (K1461) et peut être acheté séparément si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire pour plus de réactions. Fourni en aliquotes de 9 ml.
Marque: Thermo Scientific™ R2141
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le kit de conversion au bisulfite EpiJET est utilisé pour une conversion au bisulfite simple et efficace de l’ADN dans le cadre de l’analyse de la méthylation. Le kit intègre la dénaturation thermique de l’ADN et les réactions de conversion au bisulfite en une seule étape. Les cytosines non méthylées sont déaminées et transformées en uraciles à l’aide du réactif de modification en poudre qui a été reconstitué avec les deux solutions de modification. Cette étape peut être effectuée en suivant un protocole long ou court, en fonction de l’application en aval. L’ADN converti est lié à une membrane pour la désulfonation sur colonne et les étapes de purification suivantes, puis il est élué. L’élution résultante de l’ADN converti convient à un certain nombre de techniques utilisées dans l’analyse de l’état de méthylation, notamment la PCR, la qPCR, la COBRA et le séquençage.
Spécification
9 mL | |
EpiJET | |
Liquide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.