Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cuve pour flacon DCO pour spectrophotomètre Genesys™ 20
Marque: Thermo Scientific™ 4014-000
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Description
Porte-cuve pour flacons DCO. Le support à clipser peut manipuler un flacon DCO d’une hauteur maximale de 104 mm et d’un diamètre de 18 mm.
Spécification
Porte-cuve | |
Spectrophotomètre Genesys™ 20 | |
Un flacon COD jusqu’à 104 mm de hauteur et 18 mm de diamètre | |
104 mm |