Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cuve à position unique pour spectrophotomètre Genesys™ 20
Marque: Thermo Scientific™ 4010-000
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Porte-cuve à position unique Comme fourni avec le spectrophotomètre GENESYS 20. Contient une cuvette carrée de 10 mm, 1/2 po ou un tube à essai de diamètre 10 mm.
Spécification
Porte-cuve | |
Spectrophotomètre Genesys™ 20 | |
Une cuve carrée de 10 mm, tube à essai de 0,5 po ou 10 mm de diamètre | |
10 mm |