Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ APS-2, granulométries de 3 μm et 5 μm
Phase aminopropyle polyvalente avec excellentes propriétés chromatographiques en trois modes : échange d’anions faible, phase inverse et phase normale
520.00€ - 766.28€
Spécification
Granulométrie | 3 μm |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10560004
|
Thermo Scientific™
30703-124030 |
4 mm | 125 mm | Amino (NH2) |
728.96€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10553288
|
Thermo Scientific™
30703-254630 |
4,6 mm | 250 mm | Amino (NH2) |
766.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10097404
|
Thermo Scientific™
30703-103030 |
3 mm | 100 mm | Amino (NH2) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10077264
|
Thermo Scientific™
30703-053030 |
3 mm | 50 mm | Amino (NH2) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10703226
|
Thermo Scientific™
30703-153030 |
3 mm | 150 mm | Amino (NH2) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10458194
|
Thermo Scientific™
30703-104030 |
4 mm | 100 mm | Amino (NH2) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- En mode phase inverse, les colonnes Hypersil APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité supplémentaire pour les sucres
- Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elles sont utilisées en phase normale
Order Info
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
Specifications
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
2% | |
No |