Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HyPURITY™ C18, granulométrie de 3 μm
Colonnes à base de silice ultrapure de haute qualité
655.86€ - 976.03€
Spécification
Granulométrie | 3 μm |
---|---|
pH | 1 à 9 |
Porosité | 190 Å |
Surface spécifique | 200 m²/g |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10483465
|
Thermo Scientific™
22103-254630 |
4,6 mm | 250 mm | C18 |
958.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10359293
|
Thermo Scientific™
22103-154030 |
4 mm | 150 mm | C18 |
976.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11552881
|
Thermo Scientific™
22103-124630 |
4,6 mm | 125 mm | C18 |
909.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10382545
|
Thermo Scientific™
22103-032130 |
2,1 mm | 30 mm | C18 | |||||
10302975
|
Thermo Scientific™
22103-151030 |
1 mm | 150 mm | C18 | |||||
Description
- Colonnes C18 hautement caractérisées, testées et validées
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
1 à 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Oui |