Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche de garde HyPURITY™ Cyano
Retenez moins de composés par rapport à d’autres phases d’alkyle avec des colonnes Cyano qui peuvent être utilisées dans des conditions HILIC en phase inverse ou normale.
Marque: Thermo Scientific™ 22805-014001
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Requires : Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccordement direct ou indépendant, vendu séparément.
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ HyPURITY™ Cyano sont basées sur la silice HyPURITY 190 Å, la meilleure qualité de silice disponible, essentiellement exempte de métal avec une stabilité exceptionnelle à pH élevé et faible. Le procédé de fabrication robuste garantit reproductibilité et qualité optimale, lot après lot. Dans le cadre du procédé de fabrication, des précautions supplémentaires sont prises pour assurer une surface en silice largement homogène. Cette surface est un précurseur essentiel pour la préparation de phases liées uniformes. Cyano est généralement moins hydrophobe et les composés sont donc moins retenus par rapport aux autres phases d’alkyle, bien qu’il présente une forte interaction dipolaire. En outre, cyano peut être utilisé dans des conditions de phase inverse ou de phase normale / HILIC.
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Spécification
5μ m | |
4 mm | |
HyPURITY |
10 mm | |
Cyano |