Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée Thermo Scientific™ pH
Effectuez des mesures de pH précises avec l’électrode combinée pH Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 01X234601
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Thermo Scientific™ propose un vaste assortiment d’électrodes et de capteurs de pH de qualité. Disponibles dans une variété de matériaux et de styles pour le corps de l’électrode, de types de remplissage, de styles de référence et de raccords pour répondre aux besoins de vos mesures d’échantillons.
Nos instruments de mesure, électrodes, tampons, étalons et solutions sont conçus pour diverses applications et secteurs :
- Épreuves générales de laboratoire
- R&D
- Conformité gouvernementale
- Produits pharmaceutiques
- Production d’énergie
- Eau potable
- Traitement des eaux usées
- Tests des aliments et des boissons
- Environnement
- Traitement industriel général
Spécification
6 broches | |
0 à 13 | |
Électrode pH combinée |
Acier inoxydable | |
0°C à 80°C | |
0 à 80°C |