Learn More
Thermo Scientific™ Lysozyme
Code produit 10076813 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10076813 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10076813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    195.65€ / 5g
    Économisez 24.35€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dégradez la paroi cellulaire bactérienne indésirable dans des extraits de protéines ou d’acides nucléiques
Le lysozyme est une enzyme capable de dégrader les parois cellulaires bactériennes afin d’améliorer l’efficacité de l’extraction des protéines ou des acides nucléiques. Les lysozymes (muramidases) sont une famille d’enzymes dotées d’une activité anti-microbienne, capables de dégrader la paroi cellulaire des bactéries. L’enzyme agit en catalysant l’hydrolyse des liaisons 1,4-bêta entre l’acide N-acétylmuramique et les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les peptidoglycanes et entre les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les chitodextrines. Bien que le lysozyme présent dans le blanc d’œuf soit ultra efficace pour la lyse des bactéries à Gram positif, il facilite également la lyse des bactéries à Gram négatif, comme la Salmonella et la Shigella. La lyse d’E. coli est nettement améliorée par l’ajout du lysozyme et d’une nucléase comme DNase I.
Points clés :
  • Enzyme lysant la paroi des cellules bactériennes qui améliore la purification des protéines formant des corps d'inclusion
  • Compatible avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
  • Disponible en deux formats pratiques : poudre lyophilisée pour les applications à grands volumes (N° Réf. 89833) et stock pratique de glycérol pour congélation (N° Réf. 90082)
Propriétés du lysozyme :
  • Fonction enzymatique : Catalyse l’hydrolyse des liaisons 1,4-β entre l’acide N-acétylmuramique et les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les peptidoglycanes et entre les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les chitodextrines
  • Poids moléculaire : 14,388 kDa
  • Coefficient d’extinction : ∽ 26,4 à 280 nm
  • Point isoélectrique : pH 11,0
  • Définition d'une unité : 1 unité représente la quantité d’enzyme nécessaire pour catalyser une baisse de l’absorbance à 450 nm de 0,001 / min à 25 degrés au pH 6,24 dans une cuvette de 1 cm compte tenu de la lyse utilisant une suspension de ∼ 0,25 mg / ml de Micrococcus luteus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de lyse
Contenu et stockage À la réception, conserver à -20°C dans un congélateur sans dégivrage automatique. Produit expédié avec de la glace.
Forme Lyophilisé
Type de réactif Enzyme pour lyse cellulaire
Enzymes Lysozyme (Muramidase)
Quantité 5 g