Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes Sorvall™ pour rotors à angle fixe, à six places
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ et Primo™ / Primo R™.
Marque: Thermo Scientific™ 75003094
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.25000kg
Description
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ et Primo™ / Primo R™.
- Legend T/RT Plus et Stratos : 75003334 et 75003046
- Primo/Primo R : 75007590
- Convient aux tailles de tubes allant de 1,5 à 50 ml
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
Spécification
Rotor angulaire fixe | |
Tube de 38 ml | |
1 x 38 ml | |
Rotor à angle fixe 6 places |