Learn More
Thermo Scientific™ pMCS Tluc16-DD Hygro Vector for Luciferase Assays
Insérez des séquences de promoteur pour les gènes d’intérêt dans les vecteurs Thermo Scientific™ Tluc16 pour mesurer la régulation des gènes à l’aide du rapporteur luciférase intracellulaire TurboLuc™16 (Tluc16) dans les dosages de luciférase.
Marque: Thermo Scientific™ 88248
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les vecteurs pMCS Thermo Scientific Tluc16 sont des vecteurs de site de clonage multiple (MCS) conçu pour accepter une séquence de promoteur pour étudier la régulation des gènes à l’aide du rapporteur luciférase intracellulaire TurboLuc™16 (Tluc16).
- Gène de la luciférase intracellulaire Tluc16 : optimisé pour une expression élevée dans les systèmes de mammifères
- Les sites de clonage multiple offrent une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un vecteur à un autre
- Terminateur polyA synthétique et site de pause transcriptionnelle (TPS) inclus en amont de MCS pour réduire la lecture transcriptionnelle non spécifique
- La technologie de double déstabilisation (DD) réduit l’accumulation d’ARNm et de protéine luciférase Tluc16 dans les cellules, améliorant ainsi la réactivité du dosage
- Optimisation du promoteur de noyau minimum (minP) et de la séquence 5’ UTR pour une expression efficace de la luciférase Tluc16
- Gène de résistance à l’hygromycine : marqueur de sélection pour générer des lignées cellulaires de mammifères stables
- Vecteurs pNF-κB et pCRE Tluc16-DD préparés : pour surveiller l’activation de la protéine NFκB et de la protéine de liaison à l’AMPc (CREB) dans les cellules de mammifères
- Variété pEF1α préparée : inclut la version modifiée du promoteur de facteur d’élongation 1α (EF1α) pour l’expression constitutive de la luciférase Tluc16 dans les cellules de mammifères
Spécification
Vecteur hygro | |
Transfection | |
Luciférase TurboLuc™16 | |
Dosages des rapporteurs |
Enzyme de restriction ⁄ MCS | |
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
Hygromycine |