Learn More
Bouchons d’oreilles en élastomère thermoplastique
Click to view available options
Dimensions:
Universal
Conditionnement:
50 paires
Description
Bouchon SmartFit™ 30 dB
• Bouchon SmartFit™
• Inclus avec boîte de rangement individuelle HearPack avec cordelette et boîte de rangement individuelle HearPack™.champ d'application préconisé 90 à 105 dB.
• Bouchon SmartFit™
• Inclus avec boîte de rangement individuelle HearPack avec cordelette et boîte de rangement individuelle HearPack™.champ d'application préconisé 90 à 105 dB.
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Certifications/Conformité | CE 030649 / 040809 / 040950, ISO 9001/2000 |
| Dimensions | Universal |
| À utiliser avec (application) | Pour un ajustement confortable et personnalisé |
| Quantité | 50/Bte |
| Plug Shape | À rebord |
| Type de produit | Bouchon d’oreille |
| Jetable | Oui |
| Matériau | TPE |