Learn More
Pinces pour tubulure en polyester thermoplastique Quickfit™
Pour une utilisation avec des tubulures flexibles en caoutchouc et plastique
38.95€ - 51.30€
Spécification
Type de produit | Pince pour tubulure |
---|---|
Matériau | Polyester thermoplastique |
À utiliser avec (application) | Produit utilisé avec une tubulure flexible en caoutchouc et plastique |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12316357
|
Quickfit
KT10 |
Tubulure de 10 mm de D.E. maximum |
45.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11961528
|
Quickfit
KT14 |
Tubulure de 14 mm de D.E. maximum |
51.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12704406
|
Quickfit
KT4.5 |
Tubulure de 4,5 mm de D.E. maximum |
38.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11332025
|
Quickfit
KT6 |
Tubulure de 6 mm de D.E. maximum |
46.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
À utiliser avec tubulure flexible en caoutchouc et en plastique
- Permet un contrôle précis du débit des liquides et des gaz
- Réglage facile d’une seule main : roulez simplement la roue dentée sur un sol incliné
- En polyester thermoplastique
Spezifikation
Pince pour tubulure | |
Polyester thermoplastique | |
Produit utilisé avec une tubulure flexible en caoutchouc et plastique |