Learn More
Thiabendazol, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiabendazol |
| CAS | 148-79-8 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Formule linéaire | C10H7N3S |
| Beilstein | 611403 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 297°C |
| Synonyme | 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.25 g/mol |
| Quantité | 100 mg |