Learn More
Thiaclopride, Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thiacloprid |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 111988-49-9 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 137°C |
| Point d’ébullition | Decomposes below the boiling point. |
| Synonyme | [3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidinylidene]cyanamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.72 |
| Quantité | 100 mg |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction