Learn More
Alfa Aesar™ Thioisobutyramide, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ H64663.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 13515-65-6 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15431959
  • 35.36€ / 1g
Expédition estimée
19-02-2021
Identifiants chimiques
13515-65-6
103.183
NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N
10909507
CC(C)C(=S)N
C4H9NS
MFCD07369538
thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide
2-méthylpropanéthioamide
Spécification
Thioisobutyramide
1g
C4H9NS
MFCD07369538
thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide
CC(C)C(=S)N
103.183
103.18
95%
45°C to 48°C
13515-65-6
(CH3)2CHC(=S)NH2
1098427
NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N
2-méthylpropanéthioamide
10909507
Solide
Vidéos
FDS Documents