Learn More
Acide thiosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-200270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10173470
Marque: Thermo Scientific Acros 138891000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-93-3
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.183
Numéro MDL MFCD00004836
Clé InChI NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
CID PubChem 5443
ChEBI CHEBI:59124
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiosalicylic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 164,0°C à 169,0°C
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Merck Index 15, 9513
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble dans l’eau chaude.Autres solubilités : librement soluble dans l’acide acétique, soluble dans l’alcool et l’éther, soluble à 200 mg/l dans l’éthanol
Poids de la formule 154.18
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 100 g
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thiosalicylic acid