Learn More
Brand™ Chambres de comptage Thoma Blaubrand™
Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE. Les chambres de comptage Thoma BRAND™ Blaubrand™ sont utilisées uniquement pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes. Les quadrillages correspondent au grand carré central de la chambre Neubauer. Les mini carrés ont une surface de 0,0025 mm2 chacun. Grands carrés extérieurs laissés intentionnellement non remplis.
Marque: Brand™ 718005
64.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les quadrillages correspondent au grand carré central de la chambre Neubauer.
- Les mini carrés ont une surface de 0,0025 mm2 chacun.
- Utilisées pour le comptage des thrombocytes et des érythrocytes.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Dispositif de comptage | |
0,1mm | |
Numération des thrombocytes et des érythrocytes |
1Chaque | |
Directive IVD 98/79 CE | |
Sans pinces à ressort |