Learn More
SCAT™ Adaptateur de filetage, PP
Les capsules SCAT et les capsules de sécurité pour déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage pour votre conteneur n'est toujours pas disponible, utilisez simplement l'adaptateur correspondant.
Marque: SCAT™ 108066
113.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.30100kg
Description
SCAT™ thread adapters are ideal for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
- Made of polypropylene (PP) material
- Available in a wide range of thread sizes
- Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Spécification
Thread Adapter | |
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: B83 (f) | |
Gray |