Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03315473
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Flacons à fond rond à trois cols
- Flacons de distillation à col latéral incliné
- Conforme à la norme DIN 12394
- Deux cols latéraux inclinés (20°)
- Joints rodés coniques
- Étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
166 mm | |
2 L | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Col latéral NS 29/32, col central NS 45/40 |