Learn More
Terumo™ Seringue à trois pièces
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels.Les seringues en trois parties Terumo™ présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
Marque: Terumo™ 8MDSS10S2138E
Informations supplémentaires : Poids : 13.59600kg
Description
- Aiguilles ultra tranchantes
- Corps transparent
- Graduations visibles et précises
- Action souple du piston
- Boîtes à ouverture facile inviolables
Spécification
Autoclavable | |
Calibre 21 | |
40 mm | |
10 mL |
Polypropylène | |
Oui | |
Seringue en 3 parties | |
Stérile |