Learn More
Thrombine bovine qualité haute pureté MP Biomedicals
Catalog Number 11487512
97.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kU
Nom chimique ou matériau Thrombin Bovine
Note relative au nom From Bovine Plasma Activity
CAS 9002-12-4
Plage de pourcentage du dosage 10%
Formule moléculaire C18H26N5O14P
Quantité 1 kU
Synonyme uricase, urate oxidase, urate:o2 oxidoreductase, uricase, candida utilis, uricase from candida sp., urate: oxygen oxoreductase, uricase from bacillus fastidiosus, uricase from arthrobacter globiformis, upu, uricase from bacillus fastidiosus, lyophilized, ∼9 u/mg
Clé InChI VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)(O)OC3C(OC(C3O)N4C=CC(=O)NC4=O)CO)O)O.N
Nom IUPAC Azane ; Phosphate d’hydrogène de [5-(2,4-dioxopyrimidine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl [5-(2,4-dioxopyrimidine-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 567.40
CID PubChem 14228836
Qualité Haute pureté
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thrombin, Bovine, High Purity Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: thrombin