missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Thrombospondin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16361385
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16361385 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16361385 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA584435

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LTLDNNVVNG SSPAIRTNYI GHKTKDLQAI CGISCDELSS MVLELRGLRT IVTTLQDSIR KVTEENKELA NELRRPPLCY HNGVQYRNNE EWTVDSCTEC HCQNSVTICK KVSCPIMPCS NATVPDGECC PRC Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 97%, Mouse - 94%.

Thrombospondin is a protein from platelet a-granules. It is made up of three identical subunits bound by interchain disulfides. It is secreted at sites of platelet activation and aggregation and is involved in the processes of chemotaxis, adhesion, proliferation and differentiation of leukocytes, fibroblasts, smooth muscle and endothelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Thrombospondin 1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression THBS1
Numéro d’ordre du gène P07996
Alias de gène glycoprotein G; tbsp1; THBS; Thbs1; Thbs-1; thrombospondin; thrombospondin 1; thrombospondin-1; thrombospondin-1p180; thrombospondin-p50; ThrombospondinTHBS1; TSP; TSP1; TSP-1
Symboles de gène(s) THBS1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human THBS1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106964).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7057
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.