Learn More
Thymol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11483920
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
89-83-8
C10H14O
150.221
MFCD00002309
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
2-Isopropyl-5-methylphenol
6989
CHEBI:27607
5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
89-83-8
C10H14O
150.221
MFCD00002309
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
2-Isopropyl-5-methylphenol
6989
CHEBI:27607
5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Thymol is used as a preservative in halothane. It acts as an anesthetic, antiseptic in mouth wash, stabilizer in pharmaceutical preparations. It inhibits the growth and lactate production as well as reduces the uptake of cellular glucose within the bacteria. It is an active ingredient in toothpastes like euthymol. It is involved to control varroa mites and prevent fermentation and the growth of mold in bee colonies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thymol est utilisé comme conservateur dans l’halothane. Il agit comme agent anesthésique et antiseptique pour le lavage buccal et comme stabilisateur dans les préparations pharmaceutiques. Il inhibe la croissance et la production de lactate tout en réduisant l’absorption du glucose cellulaire dans les bactéries. Il s’agit d’un ingrédient actif dans les dentifrices tels que l’euthymol. Il est impliqué dans le contrôle des acariens varroa et empêche la fermentation et la croissance des moisissures dans les colonies d’abeilles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Thymol
Point de fusion 49°C to 52°C
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Numéro UN UN2430
Beilstein 1907135
Merck Index 14,9399
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 0.97
pH 5 to 7
Quantité 250 g
Point d’éclair 102°C (215°F)