missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Tigatuzumab Recombinant Monoclonal Antibody

Code produit 30284522
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30284522 1 mg 1mg
30284547 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30284522 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA558304

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Tigatuzumab is under investigation in clinical trial NCT00991796, CS-1008 With Carboplatin/Paclitaxel in Chemotherapy naive Subjects With Metastatic or Unresectable Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Tigatuzumab Humanized
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Classification Recombinant Monoclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Alias de gène CS-1008
Espèces hôtes Human
Méthode de purification Protein A
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.