Learn More
Acétate d’étain(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328027
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11328027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022361.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 638-39-1 | C4H6O4Sn | 236.798 g/mol
Tin(II) acetate is used as a precursor in the production of tin anode, Sn-Cu bimetallic nanoparticles, high surface area tin oxide catalysts. It acts as Lewis acid catalysts for the esterification and transesterification reactions. It serves as an efficient catalytic system for carbon-hydrogen activation of methoxy group of anisole in presence of palladium(II) acetate. It plays an important role in stannous oral care compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-39-1
Formule moléculaire C4H6O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 236.798
Numéro MDL MFCD00054408
Clé InChI PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tin ii acetate, stannous acetate, unii-1sku167w8p, tin 2+ diacetate, tin diacetate, tin acetate, tin di acetate, stannous diacetate, diacetoxytin, tech-95
CID PubChem 69488
Nom IUPAC diacétate d’étain(2+)
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) acetate
Point de fusion 182°C to 183°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité Decomposes in water. Soluble in dilute HClSoluble in dilute hydrochloric acid,dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 236.8
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 2.31