Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell™
Code produit. 15631810 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
Code produit. 15631810
Marque: Honeywell Research Chemicals 208035100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-69-1
Numéro MDL MFCD00149863
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire SnCl2 · 2H2O
Numéro UN 3260
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 225.65g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif