Learn More
Chlorure d’étain(II), Honeywell
Code produit. p-7071857 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 15671830
Marque: Honeywell Research Chemicals 208256100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-99-8
Formule moléculaire Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 189.61
Numéro MDL MFCD00011241
Clé InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24479
ChEBI CHEBI:78067
Nom IUPAC dichlorotine
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(Ii) Chloride
Quantité 100 g
Formule linéaire SnCl2
Numéro UN 3260
Poids de la formule 189.62g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif