Learn More
Fluorure d’étain(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10652345 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10652345
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-47-3
Formule moléculaire F2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 156.69
Numéro MDL MFCD00042540
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) fluoride
Couleur Blanc
Forme physique Poudre, cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire SnF2
Merck Index 15, 8911
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Poids de la formule 156.69
Pourcentage de pureté 99%