Learn More
Sulfate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407995
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11387227
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011537.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
It is used in tin plating baths and it is a precursor for tin metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7488-55-3
Formule moléculaire O4SSn
Poids moléculaire (g/mol) 214.77
Numéro MDL MFCD00011246
Clé InChI OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
CID PubChem 62643
Nom IUPAC sulfate d’étain(2+)
SMILES [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) sulfate
Point de fusion 378°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 95.5% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water and dilute H2SO4.
Poids de la formule 214.77
Densité 4.15 g/mL