Learn More
Chlorure d’étain(IV), 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin(IV) acetate |
| Point de fusion | 231.0°C to 237.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | (CH3COO)4Sn |
| Beilstein | 02, III, 134 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: hydroylsis with water to sn(iv) oxide hydrate and, acetic acid;, soluble in acetone, benzene;, less soluble in carbon tetrachloride |
| Poids de la formule | 354.89 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tin(IV) acetate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.