Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077377 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
Code produit. 15575126
Marque: Thermo Scientific Acros 451811000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nom IUPAC dioxyde d’étain
SMILES O=[Sn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) oxide
Quantité 100 g
Formule linéaire SnO2
Merck Index 15,8905
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Poids de la formule 150.69
Pourcentage de pureté 98.5% min. (metals basis)
Qualité Pures
Gravité spécifique 6.95
Densité 6.9500g/mL