Learn More
Lovibond™ Comprimés de test d’alcalinité Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
37.60€ - 80.20€
Spécification
À utiliser avec (application) | Réactifs de photométrie en comprimé |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres |
Plage | 20 à 800 mg/l et 0,4 à 16 mmol/L |
Méthode de test | Méthode de test de débit |
Type | Comprimés de test d’alcalinité |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15341855
|
Lovibond™
515571BT |
250 comprimés |
80.20€
250 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15331855
|
Lovibond™
515570BT |
100 comprimés |
37.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plage : 20 à 800 mg/l et 0,4 à 16 mmol/l
- Paramètre : Alcalinité totale
- Méthode : Méthode de test de débit
- Les réactifs en comprimés ont une durée de conservation minimale de 5 ans
- Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
- Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
- Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
- Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
- ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
- Simple, gain de temps et pratique
- Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
- Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
Réactifs de photométrie en comprimé | |
20 à 800 mg/l et 0,4 à 16 mmol/L | |
Comprimés de test d’alcalinité |
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres | |
Méthode de test de débit |