Learn More
Lovibond™ Comprimés DPD n° 3 Nessler Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque: Lovibond™ 511251BT
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Disponibles en boîtes de 100 et 2550 comprimés
- Le nouvel emballage en blister en aluminium apporte une plus grande commodité à la tradition de protection obtenue grâce à la technologie de production de comprimés de Lovibond
- Avec la nouvelle plaquette thermoformée, l’utilisateur pousse la tablette de la feuille de protection directement dans l’échantillon
- Chaque comprimé est contenu dans une coupelle en feuille de métal individuellement formée, revêtue du dernier matériau composite en aluminium et garantissant les performances du produit
- Le blister a été réduit en taille à 91 x 34 mm pour un stockage et un transport pratiques
- ‘BT’ est ajouté à la fin du code pour identifier le nouveau style d’emballage
- Simple, gain de temps et pratique
- Il n’y a aucun risque liés à la sécurité si les comprimés sont utilisés conformément aux instructions fournies
- Des fiches de données de sécurité sont disponibles pour tous les réactifs
Spécification
Réactifs de photométrie en comprimé | |
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres | |
250 comprimés | |
Comprimés DPD n° 3 Nessler |