Learn More
Lovibond™ Comprimés d’Al en excès de fluorure Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque: Lovibond™ 511410
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Comprimés d’Al en excès de fluorure
- Disponibles en boîtes de 100 et 250
Spécification
Réactifs de photométrie en comprimé | |
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres | |
100 comprimés | |
Comprimés d’Al en excès de fluorure |