Learn More
Lovibond™ Comprimés de nitrite n° 2 Tintometer™
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
Marque: Lovibond™ 513120
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Description
À utiliser avec les kits de test Lovibond, les colorimètres et les spectrophotomètres. L’utilisation de réactifs en comprimés garantit un dosage exact des réactifs, ce qui permet des titrations plus précises que les kits de test de comptage des gouttes traditionnels
- Comprimés de nitrite n° 2
- 100/boîte
Spécification
Réactifs de photométrie en comprimé | |
Kits de test, colorimètres et spectrophotomètres | |
100 comprimés | |
Comprimés de nitrite n° 2 |