Learn More
Lovibond™ Instrument de mesure portatif étanche Tintometer™ SD 320 Con
Code produit. 15410260
Click to view available options
Garantie:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15410260
Marque: Lovibond™ 724700
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesure la conductivité, la salinité, les TDS et la température. La série SD 300 est une gamme d’instruments de mesure étanches portatifs pour l’eau potable, le refroidissement et l’eau de chaudière, les eaux usées, l’eau de piscine et les eaux de surface.
  • Contient l’instrument et la cellule de conductivité LC 12 (plage de mesure de 0 à 200 mS/cm), les piles, les informations manuelles et de garantie
  • Mémoire de valeur min / max : la valeur mesurée la plus élevée et la plus basse est enregistrée
  • Gel et mesure de l’affichage automatiques
  • Mise hors tension automatique : si elle n’est pas utilisée, l’appareil s’éteint automatiquement après une période sélectionnée (0 à 120 min. ou désactivé)
  • Compensation automatique de la température
  • Mesure de salinité
  • Mesure des TDS (matières dissoutes totales)
  • Robuste, résistant à l’eau (IP 67), conçu pour une utilisation sur le terrain
  • Interface PC (USB / série ou analogique)
  • Détection automatique des tampons (SD 300 pH)
  • Enregistreur de données et fonction d’alarme (min./max.)
  • Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
  • Lecture claire et concise des résultats sur un écran LCD rétroéclairé facile à lire
  • Compensation automatique de la température
  • Haute résolution
  • Cellule de conductivité à 4 pôles à jour sensible à la saleté offrant une précision optimale (SD 320 Con)
Spécification
Comprend Instrument, batteries, conductivity cell LC 12, manual
Précision (température) ±0,2°C
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +150°C
Type d’affichage Deux affichages à sept segments à 4,5 chiffres (15 mm et 12 mm)
Indice IP IP67 (housing and connections)
Dimensions (L x l x H) 37 x 164 x 128 mm
Garantie Oui
Précision (conductivité) ±0.5% of reading; ±0.1% FS (depends on electrode)
Modèle SD 320 Con
Alimentation électrique 2 x AAA-battery (included); Power consumption: < 6,25mA
Gamme (résistivité) 0.005 to 500.0kOhm/cm
Gamme (salinité) 0.0 to +70.0 (g salt / kg water
Gamme (TDS) 0 to +5000mg/L
Type SD 320 Con Waterproof Hand-held Meter