Learn More
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Code produit 17761339 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17761339 20 μL 20µL
17649896 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17761339 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL5551069420UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spécification
Antigène TIP47
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 1000 ug/mL
Conjugué CoraLite 555
Formule PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Numéro d’ordre du gène BC007566
Symboles de gène(s) M6PRBP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène TIP47 fusion protein Ag1028
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 20 μL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10226
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Forme Liquid
Isotype IgG