Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en nylon Titan3™
Choisissez ces filtres pour une fiabilité maximale ou pour les applications à haute teneur en solides.
129.35€ - 287.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Nylon |
Matériau (membrane) | Nylon |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Préfiltre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Préfiltre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13486886
|
Thermo Scientific™
41225-NN |
30 mm | 1,25 μm | Non | 100 boîtes |
219.33€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13416896
|
Thermo Scientific™
42204-NN |
4 mm | 0,2 μm | Non | 100 boîtes |
134.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13486796
|
Thermo Scientific™
42213-NN |
17 mm | 0,2 μm | Non | 200 boîtes |
287.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13476896
|
Thermo Scientific™
42225-NN |
30 mm | 0,2 μm | Oui | 100 boîtes |
246.32€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13416906
|
Thermo Scientific™
44504-NN |
4 mm | 0,45 μm | Non | 100 boîtes |
129.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17831860
|
Thermo Scientific™
44513-NN |
17 mm | 0,45 μm | Non | 200 boîtes |
281.19€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13406916
|
Thermo Scientific™
44525-NN |
30 mm | 0,45 μm | Oui | 100 boîtes |
255.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13466916
|
Thermo Scientific™
44526-NN |
30 mm | 0,45 μm | Non | 100 boîtes |
228.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13456916
|
Thermo Scientific™
45025-NN |
30 mm | 0,25 μm | Non | 100 boîtes |
276.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13456906
|
Thermo Scientific™
44513-NN |
17 mm | 0,45 μm | Non | 200 boîtes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Offrant un boîtier et des membranes à faible taux de matières extractibles, les filtres pour seringue en nylon Thermo Scientific™ Titan3™ sont testés pour les performances HPLC et leur code couleur permet de sélectionner facilement la taille correcte de la membrane et des pores. Une entrée Luer-Lock améliorée empêche les fuites. Un préfiltre en verre borosilicaté de 1 mm est fourni avec la plupart des dispositifs de 30 mm, pression nominale de 120 psi. Ceci est particulièrement bénéfique pour les échantillons à haute teneur en solides qui ont des particules de plus grande taille. Un anneau interne renforce la solidité du boîtier, ce qui empêche les fuites et les éclatements. Les filtres pour seringues Titan3 sont conditionnés dans des récipients rigides réutilisables transparents et à code couleur.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. | |
Nylon | |
Non stérile | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
Filtre pour seringue |
Oui | |
Nylon | |
Filtration d’échantillons : usage général, la plupart des échantillons HPLC | |
Titan3 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.