Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en PTFE (hydrophile) Titan3™
Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en PTFE hydrophile.
Marque: Thermo Scientific™ 42225-NPL
253.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection contribue non seulement à assurer des résultats plus cohérents et plus fiables, mais il permet également de protéger les instruments délicats et prolonge la durée de vie des colonnes.
Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre à tous les besoins de vos applications, les filtres pour seringue hydrophiles en PTFE Thermo Scientific™ Titan3™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et fines particules.
Ces filtres sont utilisés pour la filtration de solutions organiques agressives, hautement basiques ou chaudes, sans avoir besoin de pré-mouiller la membrane. Ils peuvent également filtrer des solutions aqueuses sans pré-mouillage.
Grâce à leur conception robuste qui comprend une configuration d’anneau externe de renforcement et un préfiltre intégré, les filtres pour seringue Titan3 constituent un choix idéal pour les applications sur matériaux à haute teneur en solides ou dans les cas pour lesquels un maximum de confiance est nécessaire.Performances exceptionnelles
- Membranes et boîtiers à faible taux de matières extractibles garantissant qu’aucun contaminant présent sur le filtre ne s’ajoute à votre échantillon
- Performances testées dans des conditions HPLC réelles
- Pré-filtre intégral en verre borosilicaté de 1 mm (filtres de 30 mm) garantissant une plus grande confiance avec les échantillons à teneur élevée en solides
- Anneau de renforcement renforçant la solidité du boîtier afin d’éviter toute fuite et tout éclatement (les filtres de 30 mm supportent une pression nominale de 120 psi)
- Boîtiers fabriqués à partir de résines en polypropylène à faible teneur en substances extractibles, résistantes aux solvants et spécialement sélectionnées pour leur large compatibilité avec les matrices d’échantillons HPLC courantes
- Capables de filtrer les solutions à des températures pouvant atteindre 100°C
Utilisation pratique et simple
- Code couleur permettant de sélectionner facilement la membrane et la porosité correctes
- Conditionnés dans des récipients transparents, rigides, à code couleur et réutilisables
- Ces filtres pour seringue peuvent être stérilisés par autoclave à 125°C pendant 15 minutes
- Entrée Luer Lock améliorée empêchant les fuites ; raccord de sortie de type Luer-slip mâle de taille standard pour faciliter le prélèvement du filtrat
Spécification
Les boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Titan3 sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. | |
Filtres pour seringues en PTFE (hydrophile) Titan3 0,2 µm, 30 mm, 100/boîte | |
PTFE (hydrophobe) | |
0,2 μm | |
Filtration d’échantillons : solutions organiques agressives, hautement basiques ou chaudes, protecteurs de transducteur ; Solutions aqueuses après prémouillage avec un alcool | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
Non | |
Titan3 | |
30 mm |
Vert | |
Oui | |
PTFE (hydrophile) | |
Non stérile | |
< 157 μl | |
100 / Bte | |
210 psi | |
Filtre pour seringue | |
30 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.