Learn More
Hydrure de titane(II), 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327597
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 x 1 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
5g
Code produit. 11327597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012857.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Largement utilisé comme additif dans la fabrication d’aimants frittés Alnico et dans les métaux frittés en poudre. Il est utilisé dans la production de mousse métallique, de métal de titane en poudre et de pièces pyrotechniques.
Titanium(II) hydride is widely utilized as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. It is involved in various applications such as ceramics, pyrotechnics and sports equipment. It is also used as a laboratory reagent and as a blowing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-98-5
Formule moléculaire H2Ti
Numéro MDL MFCD00151301
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(II) hydride
Point de fusion 450°C (decomposition)
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 49.92
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 3.9