Learn More
Complexe de chlorure de titane(III) tétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10525983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10525983 1 g Flacon en verre 1g
10598663 10 g Flacon en verre 10g
2 options
Code produit. 10525983
Marque: Thermo Scientific Acros 375160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18039-90-2 | C12H24Cl3O3Ti | 370.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18039-90-2
Formule moléculaire C12H24Cl3O3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 370.56
Numéro MDL MFCD01631276
Clé InChI MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3
CID PubChem 6097232
Nom IUPAC oxolane ; trichlorure de titane
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Point de fusion >250°C
Couleur Bleu à bleu-vert
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently
Poids de la formule 370.56
Pourcentage de pureté 97%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.