Learn More
Titanium(Iv) Chloride Solution, 1.0M in methylene chloride, Honeywell™
Code produit. p-7120877 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 15652710
Marque: Honeywell-Fluka 249866100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
1.0 M in methylene chloride
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-45-0
Formule moléculaire Cl4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 189.667
Numéro MDL MFCD00011267
Clé InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
CID PubChem 160960
Nom IUPAC tétrachlorure de titane(4+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) Chloride Solution
Quantité 100 mL
Formule linéaire TiCl4
Numéro UN UN3289
Poids de la formule 189.68g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in methylene chloride
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 24.09psi (55°C), 6.93psi (20°C)
Densité 1.365g/mL at 25°C