Learn More
Solution de métal standard en titane 1000 ppm, pour AAS, solution HCl 2 M, Fisher Chemical
Code produit. 10735911 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10735911 500 mL 500mL
10611193 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10735911 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/8110/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11264
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
Couleur Violet
Quantité 500 mL