Learn More
BRAND™ Kit adaptateur pour Titrette™, interface RS232 vers USB
Pour connecter la burette Titrette à un ordinateur.
Marque: BRAND™ 707539
Informations supplémentaires : Poids : 0.01983kg
Description
- L’adaptateur permet de connecter la burette sur flacon Titrette™ (avec interface RS232) à un ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable
Spécification
17,6 cm | |
Connexion de la burette à l’ordinateur | |
Interface RS232 |
Ordinateur de bureau ou ordinateur portable | |
3,23 cm | |
Adaptateur USB |