Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Le dispositif TitroLine™ 7750 SI Analytics ™ est un instrument tout-en-un pour la titration potentiométrique et la titration volumétrique KF.
Marque:  SI Analytics™ 285220250
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Code produit. 13496768
  • 5795.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
  • Entrée pH / mV avec prise d’électrode transductrice de 24 bits conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC et récepteur RFID pour les électrodes avec un ID SI Analytics
  • Connecteur (μA) pour double électrode en platine, tension de polarisation réglable de 40 à 220 mV
  • Affichage haute visibilité en couleur, facilement visible à distance et depuis des angles extrêmes, avec nouveaux modules interchangeables dans lesquels toutes les données de réactifs et d’unités pertinentes peuvent être stockées
  • Extensible grâce aux ports : 2 USB-hôte, 1 USB-PC, 1 x LAN et 2 x RS232
  • Les connectables prennent par exemple la forme d’un clavier USB, d’une imprimante USB, d’un lecteur de codes-barres, de lecteurs flash USB, de balances, de PC et d’autres dispositifs tels que des burettes à piston et des passeurs d’échantillons
  • Stockage des résultats par l’intermédiaire d’une connexion USB ou LAN, y compris le transfert de méthodes
Spécification
Spécification
Support, TZ 1510, pince pour électrode Z 305, contrôleur manuel TZ 3880
TitroLine™ 7750
10°C à 40°C
PP
–3 à 18