missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMEM147 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13220139
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13220139 100 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13220139 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA521894

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Raji. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (100%), Xenopus laevis (100%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

TMEM147 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TMEM147
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression TMEM147
Numéro d’ordre du gène Q9BVK8
Alias de gène 2010004E11Rik; 5033425B17Rik; hypothetical protein LOC535038; Nifie14; Protein NIFIE 14; RGD1304706; seven transmembrane domain protein; TMEM147; Transmembrane protein 147
Symboles de gène(s) TMEM147
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the center region of human Transmembrane protein 147. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10430
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.