Learn More
TMEM156 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16843715 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16843715 20 μL 20µL
16833715 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16843715 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 251591AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Spécification
Antigène TMEM156
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.33 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression TMEM156
Numéro d’ordre du gène Q8N614
Alias de gène TMEM156, transmembrane protein 156
Symboles de gène(s) TMEM156
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène TMEM156 Fusion Protein Ag18336
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80008
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG