Learn More
Invitrogen™ TMEM161B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 15898323
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15898323 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15898323 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA569919
Rabbit Polyclonal Antibody
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.
TMEM161B is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TMEM161B
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Expression TMEM161B
Numéro d’ordre du gène Q8NDZ6
Alias de gène 2810446P07Rik; AI843389; FLB3342; id:ibd2207; PRO1313; RGD1309660; si:dkey-195m1.1; tmem161b; Transmembrane protein 161B; UNQ679/PRO1313; wu:fc31d04; zgc:63626
Symboles de gène(s) TMEM161B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TMEM161B.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 153396
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG