Learn More
TMEM41A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16830335 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16830335 20 μL 20µL
16820335 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16830335 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 207681AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Spécification
Antigène TMEM41A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.27 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression TMEM41A
Numéro d’ordre du gène Q96HV5, Q9D8U2
Alias de gène 2900010K02Rik, TMEM41A, transmembrane protein 41A
Symboles de gène(s) TMEM41A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène TMEM41A Fusion Protein Ag14753
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 66664, 681708, 90407
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG