Learn More
Thermo Scientific™ TMT11-131C Label Reagent
Le jeu de réactifs de marquage de masse isobare réactif à l’amine Thermo Scientific TMT10plex plus TMT11-131C augmente le multiplexage des échantillons de 10-plex à 11-plex, ce qui permet un débit encore plus élevé pour l’identification des protéines et l’analyse quantitative par spectrométrie de masse en tandem (MS).
Marque: Thermo Scientific™ A34808
4567.50 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Description
Les réactifs de marquage de masse en tandem (TMT) sont spécialement conçus pour permettre l’identification et la quantification des protéines dans différents échantillons à l’aide de la spectrométrie de masse en tandem. La structure de marquage TMT11-131C est identique aux autres marquages TMT10pex, mais le rapporteur de masse TMT11-131C est marqué avec seulement les isotopes 13C. L’ajout du marquage TMT11-131C permet la séparation de l’ion rapporteur de masse 131 des réactifs TMT10plex d’origine en variantes N et C, créant ainsi un 11e canal pour la quantification relative à l’aide d’instruments Orbitrap MS haute résolution.
Les réactifs de marquage TMT présentent l’avantage d’augmenter la quantification relative multiplexée, d’accroître le débit des échantillons et de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons. Les réactifs de marquage TMT10plex plus TMT11-131C sont idéaux pour l’analyse d’échantillons de protéines multiples provenant d’expériences de réponse à la dose d’inhibiteur, d’expériences de cours du temps, ou pour améliorer les statistiques sur les réplicats biologiques.
Les caractéristiques de ce réactif de marquage TMT11-131C sont les suivantes :
• Multiplex—analyse simultanée par spectrométrie de masse d’un maximum de 11 échantillons provenant de cellules, de tissus ou de fluides biologiques
• Fiable—l’augmentation de la capacité multiplex permet de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons et d’accroître la confiance entre les réplicats
• Efficace—les réactifs régissant aux amines et activés par l’ester NHS garantissent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence de la protéine ou la spécificité de l’enzyme protéolytique
• Compatible—optimisé pour une utilisation avec les plateformes Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS à haute résolution, avec une analyse des données entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3
TMT11-131C est disponible en tant que système de marquage autonome (Réf. n° A34807, A37724), ou dans ce jeu de réactifs de marquage isobare TMT10plex plus TMT11-131C. Lorsqu’il est combiné avec les instruments et logiciels Orbitrap de haute résolution des leaders de l’industrie, les réactifs TMT fournissent des solutions totales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression protéique.
Spécification
Kit de réactifs de marquage isobare TMT10plex plus réactif de marquage isobare TMT11-131C, 1 x 5 mg (par marqueur) | |
11 flacons, stocker entre –5 et –30°C | |
Glace carbonique | |
Spectrométrie de masse | |
1 x 5 mg (par marqueur) |
TMT10plex™ | |
Marqueur TMT (Tandem Mass Tag) | |
peptides | |
Étiquetage des peptides |